Calcein
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Oftasceina, Fluorescein Complexon, Oftasceinum, 2,7-Bis[bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, Oftasceine, 2,2',2'',2'''-(((3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-2',7'-diyl)bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Fluorexon, Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, NSC 298193
410630050
410630250
ACRO410630050EA
4600
CZK
ACRO410630050
ACRO410630250
Calcein
Calcein
Vzorec:
C₃₀H₂₆N₂O₁₃ MW: 622.53 g/mol Bod tání: 200 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005049 CAS číslo: 1461-15-0 EINECS: 215-957-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to orange-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Suitability | (for Ca determination) Passes test |