Phthalhydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14615.09
A14615.18
A14615.09EA
783
CZK
A14615.09
A14615.18
Phthalhydrazide ≥98%
Phthalhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 1445-69-8
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 342-345°
Beilstein Reference: 135926
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ Bod tání: 342…345 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006888 CAS číslo: 1445-69-8 EINECS: 215-893-4 |