Tisk…
Phthalhydrazide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
131061000 131060250
ACRO131061000EA 3010 CZK
ACRO131061000 ACRO131060250
Phthalhydrazide 99%
Phthalhydrazide
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006888
CAS číslo: 1445-69-8
EINECS: 215-893-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On dried substance)