Tisk…
Luminol (3-Aminophthalhydrazide), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: NSC 5064
M-Clarity™ quality level = MQ200
A8511-25G A8511-5G
SIALA8511-25GEA 12680 CZK
SIALA8511-25G SIALA8511-5G
Luminol (3-Aminophthalhydrazide), Sigma-Aldrich®
Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
MW: 177.16 g/mol
MDL Number: MFCD00006890
CAS číslo: 521-31-3
EINECS: 208-309-4