Tisk…
Luminol (3-Aminophthalhydrazide), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
123072-2.5G 123072-25G 123072-5G
SIAL123072-2.5GEA 2300 CZK
SIAL123072-2.5G SIAL123072-25G SIAL123072-5G
Luminol (3-Aminophthalhydrazide), Sigma-Aldrich®
Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
MDL Number: MFCD00006890
CAS číslo: 521-31-3
EINECS: 208-309-4