Tisk…
Luminol (3-Aminophthalhydrazide) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: NSC 5064
A14597.06 A14597.14 A14597.22
A14597.06EA 2150 CZK
A14597.06 A14597.14 A14597.22
Luminol (3-Aminophthalhydrazide) 98%
Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Purity: 98% CAS No.: 521-31-3 Molecular Formula: C8H7N3O2 Formula Weight: 177.16 Odour: Odourless Melting Point: 325-330° Beilstein Reference: 383929 Merck Reference: 14,5600 MDL No.: MFCD00006890
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
MW: 177.16 g/mol
Bod tání: 325…330 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006890
CAS číslo: 521-31-3
EINECS: 208-309-4