Luminol (3-Aminophthalhydrazide) 98%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
153850050
153850250
153850010
153851000
ACRO153850050EA
3090
CZK
ACRO153850050
ACRO153850250
ACRO153850010
ACRO153851000
Luminol (3-Aminophthalhydrazide) 98%, pure
Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Vzorec:
C₈H₇N₃O₂ Bod tání: 319…320 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006890 CAS číslo: 521-31-3 EINECS: 208-309-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to yellow-green to beige Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (2 % in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green |
Titration excess NaOH | ≥97.5 % |