1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27515.06
H27515.03
H27515.06EA
9780
CZK
H27515.06
H27515.03
1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
1-Chlorophthalazin-4-one
Purity: 98%
CAS No.: 2257-69-4
Molecular Formula: C8H5ClN2O
Formula Weight: 180.59
Melting Point: 270-274°
MDL No.: MFCD00102192
Vzorec:
C₈H₅ClN₂O Bod tání: 270…274 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00102192 CAS číslo: 2257-69-4 |