Tisk…
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate
228170010 228170050 228170250
ACRO228170010EA 1450 CZK
ACRO228170010 ACRO228170050 ACRO228170250
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 99%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Vzorec: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Bod tání: 140…143 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149414
CAS číslo: 41468-25-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥98.5 %
Phosphorus (P) ≤0.2 % (P inorganic)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm