Tisk…
Pyridoxal-5'-phosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9255-1G P9255-5G P9255-25G
SIALP9255-1GEA 1930 CZK
SIALP9255-1G SIALP9255-5G SIALP9255-25G
Pyridoxal-5'-phosphate, Sigma-Aldrich®
Pyridoxal-5'-phosphate
Vzorec: C₈H₁₀NO₆P
MDL Number: MFCD00006333
CAS číslo: 54-47-7
EINECS: 200-208-3