Tisk…
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
155420050 155420100 155420250
ACRO155420050EA 3110 CZK
ACRO155420050 ACRO155420100 ACRO155420250
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) 98%
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB)
Vzorec: C₁₄H₁₆BNO
Bod tání: 190…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014823
CAS číslo: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 194 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %