Tisk…
Nalidixic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
N8878-5G N8878-100G N8878-25G
SIALN8878-5GEA 1650 CZK
SIALN8878-5G SIALN8878-100G SIALN8878-25G
Nalidixic acid, Sigma-Aldrich®
Nalidixic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006884
CAS číslo: 389-08-2
EINECS: 206-864-7