Tisk…
Nalidixic acid 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
169900250 169900050 169901000
ACRO169900250EA 4380 CZK
ACRO169900250 ACRO169900050 ACRO169901000
Nalidixic acid 99.5%
Nalidixic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₃
Bod tání: 225…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006884
CAS číslo: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 231 °C
Titration with NaOH ≥99.4 %
Specific optical rotation -44.0° to -48.0° (20 °C, 589 nm) (c=0.7, water)