Tisk…
Iminodibenzyl 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
122070250 122071000
ACRO122070250EA 1340 CZK
ACRO122070250 ACRO122071000
Iminodibenzyl 97%
Iminodibenzyl
Vzorec: C₁₄H₁₃N
Bod tání: 105…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005070
CAS číslo: 494-19-9
EINECS: 207-787-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.3 %
GC ≥96.0 %