2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
109510050
109510250
109510010
ACRO109510050EA
2230
CZK
ACRO109510050
ACRO109510250
ACRO109510010
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride 97%
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Vzorec:
C₁₀H₉Cl₂N MW: 214.10 g/mol Bod tání: 183…187 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012734 CAS číslo: 3747-74-8 EINECS: 223-145-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Cream to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
Solubility | (5 % in water) Clear |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤0.002 % |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.2 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in dilute HCl) |