Tisk…
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin 98%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
405505000 405500025
ACRO405505000EA 1810 CZK
ACRO405505000 ACRO405500025
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin 98%, pure
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin
Vzorec: C₂₀H₁₈N₂O₂S
Bod tání: 205…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041869
CAS číslo: 38215-36-0
EINECS: 253-830-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 %
UV Lambda max 455 to 461 nm (0.005g/l,Ethanol)
Molar absorption coefficient 40800 l/(mol.cm) (at Lambda max)
Optimum lasing 523 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test