Tisk…
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(diphenylphosphino)-3,3'-bipyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (R)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(diphenylphosphino)-3,3'-bipyridine, CTH-(R)-P-Phos
M-Clarity™ quality level = MQ100
675806-100MG 675806-500MG
SIAL675806-100MGEA 2460 CZK
SIAL675806-100MG SIAL675806-500MG
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(diphenylphosphino)-3,3'-bipyridine, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(diphenylphosphino)-3,3'-bipyridine
Vzorec: C₃₈H₃₄N₂O₄P₂
MW: 644,64 g/mol
MDL Number: MFCD04038734
CAS číslo: 221012-82-4