Tisk…
L(-)-Carnitine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
C0158-1G C0158-100G C0158-25G C0158-5G
SIALC0158-1GEA 1560 CZK
SIALC0158-1G SIALC0158-100G SIALC0158-25G SIALC0158-5G
L(-)-Carnitine, Sigma-Aldrich®
L(-)-Carnitine
Vzorec: C₇H₁₅NO₃
MDL Number: MFCD00038747
CAS číslo: 541-15-1
EINECS: 208-768-0