Tisk…
L(-)-Carnitine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
241040100 241040010 241040500
ACRO241040100EA 5700 CZK
ACRO241040100 ACRO241040010 ACRO241040500
L(-)-Carnitine 99+%
L(-)-Carnitine
Vzorec: C₇H₁₅NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00038747
CAS číslo: 541-15-1
EINECS: 208-768-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation -29° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥99.0 %