Tisk…
DL-Carnitine hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16589.14 A16589.22
A16589.14EA 989 CZK
A16589.14 A16589.22
DL-Carnitine hydrochloride ≥98%
DL-Carnitine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 461-05-2 Molecular Formula: C7H15NO3.HCl Formula Weight: 197.66 Melting Point: 196-200° Beilstein Reference: 4163212 Merck Reference: 14,1849 MDL No.: MFCD00011904
Vzorec: C₇H₁₆ClNO₃
Bod tání: 196…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011904
CAS číslo: 461-05-2
EINECS: 207-309-1
Merck Index: 14,1849