Tisk…
DL-Carnitine hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
108450250 108451000
ACRO108450250EA 1250 CZK
ACRO108450250 ACRO108451000
DL-Carnitine hydrochloride 99%
DL-Carnitine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₆ClNO₃
Bod tání: 190…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011904
CAS číslo: 461-05-2
EINECS: 207-309-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 200 °C
Specific optical rotation -1° to +1° (20 °C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %