Tisk…
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% (w/w) in DMF
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
374660250 374661000
ACRO374660250EA 3130 CZK
ACRO374660250 ACRO374661000
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% (w/w) in DMF
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
Vzorec: C₉H₂₁O₆P₃
MW: 318.19 g/mol
Bod varu: 153 °C
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006583
CAS číslo: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2920
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Solution
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Assay ≥50 % w/w Solids