Tisk…
Piperidin 20% in DMF, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
80645-500ML 80645-2L
SIAL80645-500MLEA 14190 CZK
SIAL80645-500ML SIAL80645-2L
Piperidin 20% in DMF, Sigma-Aldrich®
Piperidin
Vzorec: C₅H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005979
CAS číslo: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 3286
ADR: 3,II