Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (∼33% BF₃)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
277220250
277225000
ACRO277220250EA
1060
CZK
ACRO277220250
ACRO277225000
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (∼33% BF₃)
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2)
Vzorec:
C₄H₈BF₃O₄ Bod varu: 140…148 °C (760 mmHg) Bod tání: –47 °C Hustota: 1,345 g/cm³ Bod vzplanutí: 84 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036359 CAS číslo: 373-61-5 EINECS: 206-768-5 UN: 1742 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear light yellow to yellow brown Liquid (May darken on storage) |
Assay | 33 to 37 % (BF3) |
Free acid (CH3COOH) | 63 to 67 % |