Tisk…
Isophorondiamine cis- and trans-mixture 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane, Isophoronediamine
352942500 352940010
ACRO352942500EA 2890 CZK
ACRO352942500 ACRO352940010
Isophorondiamine cis- and trans-mixture 99+%
Isophorondiamine
Vzorec: C₁₀H₂₂N₂
Bod varu: 247 °C
Bod tání: 10 °C
Bod vzplanutí: 117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019397
CAS číslo: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
UN: 2289
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA