Tisk…
2-Methoxycinnamaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W318108-100G-K W318108-5KG-K
SIALW318108-100G-KEA 0 CZK
SIALW318108-100G-K SIALW318108-5KG-K
2-Methoxycinnamaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Methoxycinnamaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,1852 g/mol
MDL Number: MFCD00007001
CAS číslo: 1504-74-1
EINECS: 216-131-3