4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
B24741.06
B24741.14
B24741.06EA
2580
CZK
B24741.06
B24741.14
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde ≥98%
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 6203-18-5
Molecular Formula: C11H13NO
Formula Weight: 175.23
Melting Point: 137-144°
Beilstein Reference: 972369
Vzorec:
C₁₁H₁₃NO MW: 175.23 g/mol Bod tání: 137…144 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007002 CAS číslo: 6203-18-5 EINECS: 228-267-0 |