Tisk…
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
115790050 115790250
ACRO115790050EA 3410 CZK
ACRO115790050 ACRO115790250
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde 98%
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Bod tání: 137…142 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00007002
CAS číslo: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Hydroquinone