2,6-Pyridinedimethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
154369-100G
154369-25G
154369-5G
SIAL154369-100GEA
23120
CZK
SIAL154369-100G
SIAL154369-25G
SIAL154369-5G
2,6-Pyridinedimethanol, Sigma-Aldrich®
2,6-Pyridinedimethanol
Vzorec:
C₇H₉NO₂ MW: 139,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006351 CAS číslo: 1195-59-1 EINECS: 214-803-0 |