Tisk…
2,6-Pyridinedimethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
154369-100G 154369-25G 154369-5G
SIAL154369-100GEA 12450 CZK
SIAL154369-100G SIAL154369-25G SIAL154369-5G
2,6-Pyridinedimethanol, Sigma-Aldrich®
2,6-Pyridinedimethanol
Vzorec: C₇H₉NO₂
MDL Number: MFCD00006351
CAS číslo: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0