2,6-Pyridinedimethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
L02527.06
L02527.14
L02527.06EA
2490
CZK
L02527.06
L02527.14
2,6-Pyridinedimethanol ≥98%
2,6-Pyridinedimethanol
Purity: 98%
CAS No.: 1195-59-1
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.15
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 185°/15mm
MDL No.: MFCD00006351
Vzorec:
C₇H₉NO₂ Bod varu: 185 °C (15 mmHg) Bod tání: 110…114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006351 CAS číslo: 1195-59-1 EINECS: 214-803-0 |