Tisk…
2,6-Pyridinedimethanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
167550050 167550250 167551000
ACRO167550050EA 2890 CZK
ACRO167550050 ACRO167550250 ACRO167551000
2,6-Pyridinedimethanol 98%
2,6-Pyridinedimethanol
Vzorec: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Bod tání: 112…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006351
CAS číslo: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
GC ≥97.5 %