Tisk…
N-Ethylpyridine-4-methylamine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L13714.14 L13714.06
L13714.14EA 3160 CZK
L13714.14 L13714.06
N-Ethylpyridine-4-methylamine 96%
N-Ethylpyridine-4-methylamine
Purity: 96% CAS No.: 33403-97-3 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.20 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.5175 Boiling Point: 103-105°/8mm Beilstein Reference: 471685 MDL No.: MFCD00023632
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Bod varu: 103…105 °C (8 mmHg)
Hustota: 0,98
Bod vzplanutí: 89 °C (192 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023632
CAS číslo: 33403-97-3
EINECS: 251-506-5