Tisk…
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate, Methyl 4-(hydroxymethyl)picolinate
H32731.03 H32731.06
H32731.03EA 5320 CZK
H32731.03 H32731.06
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate
Purity: 95% CAS No.: 317335-15-2 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 74-76° MDL No.: MFCD09834350
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Bod tání: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834350
CAS číslo: 317335-15-2