(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
536016-25G
536016-5G
SIAL536016-25GEA
5170
CZK
SIAL536016-25G
SIAL536016-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol, Sigma-Aldrich®
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Vzorec:
C₆H₆ClNO MW: 143,57 g/mol |
MDL Number:
MFCD01075226 CAS číslo: 21543-49-7 |