Tisk…
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
L19285.06 L19285.14
L19285.06EA 2910 CZK
L19285.06 L19285.14
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98%
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Purity: 98% CAS No.: 21543-49-7 Molecular Formula: C6H6ClNO Formula Weight: 143.57 Melting Point: 46-49° Boiling Point: 120°/0.4mm MDL No.: MFCD01075226
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143.57 g/mol
Bod varu: 120 °C (0.4 mmHg)
Bod tání: 46…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075226
CAS číslo: 21543-49-7