(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
554146-5G
554146-1G
SIAL554146-5GEA
7200
CZK
SIAL554146-5G
SIAL554146-1G
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol, Sigma-Aldrich®
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Vzorec:
C₆H₆BrNO MW: 188,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD04039884 CAS číslo: 33674-96-3 |