Tisk…
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
554146-5G 554146-1G
SIAL554146-5GEA 7200 CZK
SIAL554146-5G SIAL554146-1G
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol, Sigma-Aldrich®
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
MDL Number: MFCD04039884
CAS číslo: 33674-96-3