Tisk…
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H56123.03 H56123.06
H56123.03EA 2150 CZK
H56123.03 H56123.06
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆BrNO
Bod varu: 246 °C
Bod tání: 34…39 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039884
CAS číslo: 33674-96-3