4-Fluoro-1-naphthonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Fluoronaphthalene-1-carbonitrile
B25335.14
B25335.06
B25335.03
B25335.14EA
11120
CZK
B25335.14
B25335.06
B25335.03
4-Fluoro-1-naphthonitrile ≥97%
4-Fluoro-1-naphthonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 13916-99-9
Molecular Formula: C11H6FN
Formula Weight: 171.18
Melting Point: 89-91°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00236656
Vzorec:
C₁₁H₆FN Bod tání: 89…91 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236656 CAS číslo: 13916-99-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |