1-Naphthonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L14498.06
L14498.14
L14498.06EA
1100
CZK
L14498.06
L14498.14
1-Naphthonitrile 95%
1-Naphthonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 86-53-3
Molecular Formula: C11H7N
Formula Weight: 153.18
Melting Point: 33-38°
Boiling Point: 299°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00003866
Vzorec:
C₁₁H₇N Bod varu: 299 °C Bod tání: 33…38 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003866 CAS číslo: 86-53-3 EINECS: 201-679-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |