Tisk…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Dodavatel: Biotium
10001-2 10001 10001-1
10001-2EA 61320 CZK
10001-2 10001. 10001-1
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Vzorec: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
MDL Number: MFCD00036757
CAS číslo: 102185-33-1