Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
692360-1G
692360-250MG
SIAL692360-1GEA
18310
CZK
SIAL692360-1G
SIAL692360-250MG
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Sigma-Aldrich®
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Vzorec:
C₃₂H₁₂BF₂₄Na |
MDL Number:
MFCD00043323 CAS číslo: 79060-88-1 |