Tisk…
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
692360-1G 692360-250MG
SIAL692360-1GEA 18310 CZK
SIAL692360-1G SIAL692360-250MG
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Sigma-Aldrich®
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Vzorec: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
MDL Number: MFCD00043323
CAS číslo: 79060-88-1