Tisk…
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, (H₂O 1-5%) ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Kobayashi's Reagent, NaBArF24
H30014.03 H30014.06 H30014.14
H30014.03EA 5150 CZK
H30014.03 H30014.06 H30014.14
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, (H₂O 1-5%) ≥97%
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Purity: 97% CAS No.: 79060-88-1 Molecular Formula: C32H12BF24Na Formula Weight: 886.20 Melting Point: 310° dec. MDL No.: MFCD00043323
Vzorec: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
MW: 886.20 g/mol
Bod tání: 310 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043323
CAS číslo: 79060-88-1