Tisk…
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Potassiumtetrakis(4-chlorophenyl)borate
L05609.03 L05609.MD
L05609.03EA 4050 CZK
L05609.03 L05609.MD
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate ≥98%
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
Purity: 98% CAS No.: 14680-77-4 Molecular Formula: C24H16BCl4K Formula Weight: 496.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4117827
Vzorec: C₂₄H₁₆BCl₄K
MW: 496,12 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043105
CAS číslo: 14680-77-4
EINECS: 238-723-0