Tisk…
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14436.0100 8.14436.0500
8.14436.0100EA 3630 CZK
8.14436.0100 8.14436.0500
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate for synthesis, Sigma-Aldrich®
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate
Vzorec: C₉H₇NO₄S·1H₂O
MW: 243.2365 g/mol
MDL Number: MFCD00149482
CAS číslo: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 322 °C
Molar Mass 243.24 g/mol
Hill Formula C9H7NO4S*H2O