Tisk…
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
121920050 121921000 121925000 121920025
ACRO121920050EA 1070 CZK
ACRO121920050 ACRO121921000 ACRO121925000 ACRO121920025
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate 98%
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate
Vzorec: C₉H₇NO₄S·1H₂O
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149482
CAS číslo: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %
GC ≥97.5 %