Diethyl benzylphosphonate 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10645.0B
A10645.18
A10645.30
A10645.0BEA
40290
CZK
A10645.0B
A10645.18
A10645.30
Diethyl benzylphosphonate 99
Diethyl benzylphosphonate
Purity: 99%
CAS No.: 1080-32-6
Molecular Formula: C11H17O3P
Formula Weight: 228.23
Flash Point:
Vzorec:
C₁₁H₁₇O₃P MW: 228.23 g/mol Bod varu: 106…108 °C (1 mmHg) Hustota: 1.094 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009078 CAS číslo: 1080-32-6 EINECS: 214-097-4 |