Tisk…
Diethyl benzylphosphonate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
114170250 114171000 114175000
ACRO114170250EA 1990 CZK
ACRO114170250 ACRO114171000 ACRO114175000
Diethyl benzylphosphonate 99%
Diethyl benzylphosphonate
Vzorec: C₁₁H₁₇O₃P
Bod varu: 106…108 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009078
CAS číslo: 1080-32-6
EINECS: 214-097-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %