Tisk…
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
H33239.09 H33239.18 H33239.03 H33239.06
H33239.09EA 0 CZK
H33239.09 H33239.18 H33239.03 H33239.06
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 96%
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 70060-13-8 Molecular Formula: C9H5FO2S Formula Weight: 196.19 Melting Point: 257-262° MDL No.: MFCD01927184
Vzorec: C₉H₅FO₂S
Bod tání: 257…262 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01927184
CAS číslo: 70060-13-8