Tisk…
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
H50105.03 H50105.06 H50105.14
H50105.03EA 2420 CZK
H50105.03 H50105.06 H50105.14
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid 96%
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 5381-25-9 Molecular Formula: C9H6O2S Formula Weight: 178.22 Melting Point: 174-176° MDL No.: MFCD01846406
Vzorec: C₉H₆O₂S
Bod tání: 174…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01846406
CAS číslo: 5381-25-9